Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9859-1G PC9859-25G PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA 80.4 EUR
APOSPC9859-1G APOSPC9859-25G APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Formule: C₈H₈F₈O
Kookpunt: 150…151 °C/749mmHg
Dichtheid: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00443218
CAS nummer: 3108-07-4