4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9864-1G PC9864-5G PC9864-250MG
APOSPC9864-1GEA 0 EUR
APOSPC9864-1G APOSPC9864-5G APOSPC9864-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NOS
Kookpunt: 92…94 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00036025
CAS nummer: 24032-84-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III