Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 278 EUR
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formule: C₆H₂F₄O₂
Kookpunt: 217…218 °C
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040202
CAS nummer: 16840-25-8