2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 424 EUR
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formule: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038262
CAS nummer: 74938-83-3