2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 22 EUR
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
Smeltpunt: 126…127 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862099
CAS nummer: 505084-55-9