Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 EUR
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Formule: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038264
CAS nummer: 55003-96-8