2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
PC9896-5G PC9896-1G PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA 40.9 EUR
APOSPC9896-5G APOSPC9896-1G APOSPC9896-10G
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090995
CAS nummer: 93339-98-1