1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-10G PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-10GEA 0 EUR
APOSPC9898-10G APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formule: C₈H₄F₂
Kookpunt: 123…124 °C
Dichtheid: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039982
CAS nummer: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III