2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9902-100G
PC9902-25G
PC9902-5G
PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA
132
EUR
APOSPC9902-100G
APOSPC9902-25G
APOSPC9902-5G
APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formule:
C₆H₅BrFN Dichtheid: 1,674 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01310982 CAS nummer: 65896-11-9 |