3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9903-25G PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA 46.8 EUR
APOSPC9903-25G APOSPC9903-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formule: C₇H₄FNO
Smeltpunt: 132…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215834
CAS nummer: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III