2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9906-1G PC9906-5G
APOSPC9906-1GEA 58.4 EUR
APOSPC9906-1G APOSPC9906-5G
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.1390 g/mol
Kookpunt: 77…79 °C/10mmHg
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797948
CAS nummer: 886762-64-7