3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 14.8 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 124 °C/11mmHg
Smeltpunt: 29…36 °C
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788559
CAS nummer: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III