4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 22 EUR
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368341
CAS nummer: 105942-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III