1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 93.5 EUR
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 36…37 °C
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368788
CAS nummer: 886762-70-5