α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 400 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Kookpunt: 222 °C
Dichtheid: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190103
CAS nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II