2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9922-100G
PC9922-25G
PC9922-5G
PC9922-1G
APOSPC9922-100GEA
134
EUR
APOSPC9922-100G
APOSPC9922-25G
APOSPC9922-5G
APOSPC9922-1G
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃BrFN Kookpunt: 80…83 °C/44mmHg Smeltpunt: 26…31 °C Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234011 CAS nummer: 41404-58-4 |