2-Fluor-3-trifluormethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 80.4 EUR
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluor-3-trifluormethylpyridine 98%
2-Fluor-3-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973416
CAS nummer: 65753-52-8