5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 43.8 EUR
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Smeltpunt: 25…29 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426368
CAS nummer: 452-92-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III