3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 22 EUR
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095042
CAS nummer: 1547-29-1