3-Fluoro-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-picoline
PC9930-1G PC9930-5G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 22 EUR
APOSPC9930-1G APOSPC9930-5G APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 135,6 °C/748mmHg
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114226
CAS nummer: 399-88-2