1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9931-10G PC9931-1G PC9931-5G
APOSPC9931-10GEA 242 EUR
APOSPC9931-10G APOSPC9931-1G APOSPC9931-5G
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 381242-61-1