5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 220 EUR
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formule: C8H5ClFN
Smeltpunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074495
CAS nummer: 169674-57-1