5-Fluorocytidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorocytidine
5-Fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₅
Smeltpunt: 196…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210953
CAS nummer: 2341-22-2