1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 30.8 EUR
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 29…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663754
CAS nummer: 58534-94-4