1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9950-1G PC9950-25G PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA 22 EUR
APOSPC9950-1G APOSPC9950-25G APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Formule: C₁₂H₉FO
Kookpunt: 164…166 °C/14mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Dichtheid: 1,203 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134475
CAS nummer: 316-68-7
EINECS: 206-261-9