2,5-Difluorobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 106 EUR
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02183537
CAS nummer: 265644-03-9