2,6-Difluorobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 58.4 EUR
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00119406
CAS nummer: 172935-91-0