2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9954-1G PC9954-25G PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA 22 EUR
APOSPC9954-1G APOSPC9954-25G APOSPC9954-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112534
CAS nummer: 401815-98-3