3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 22 EUR
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193.17 g/mol
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091379
CAS nummer: 140480-89-3