2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9958-100G PC9958-25G
APOSPC9958-100GEA 262 EUR
APOSPC9958-100G APOSPC9958-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Smeltpunt: 199…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310985
CAS nummer: 65145-13-3