5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 25 EUR
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183544
CAS nummer: 138716-37-7