2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Smeltpunt: 158…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153195
CAS nummer: 50650-59-4