3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 EUR
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Smeltpunt: 57…59 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091378
CAS nummer: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II