2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 257 EUR
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formule: C₉H₈F₃NO₃S
Smeltpunt: 129…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862655
CAS nummer: 386704-14-9