2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 169 EUR
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Formule: C₂HF₃O₄S
Kookpunt: 153 °C
Dichtheid: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320807
CAS nummer: 1717-59-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I