3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9981-100G PC9981-25G
APOSPC9981-100GEA 433 EUR
APOSPC9981-100G APOSPC9981-25G
3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
3-Chloroheptafluorobut-2-ene
Formule: C₄ClF₇
Kookpunt: 32 °C
Dichtheid: 1,5482 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039261
CAS nummer: 434-41-3