3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 285 EUR
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940431
CAS nummer: 149739-61-7