4-Chloro-3-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9987-25G PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA 29.2 EUR
APOSPC9987-25G APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Chloro-3-fluorotoluene
4-Chloro-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 157…158 °C
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143295
CAS nummer: 5527-94-6
UN: 1993
ADR: 3 III