5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 135 EUR
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Smeltpunt: 73…79 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800242
CAS nummer: 24484-22-8