3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9994-1G PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA 184 EUR
APOSPC9994-1G APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094571
CAS nummer: 154258-88-5