2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)-2-fluoroaniline
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 22 EUR
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00730970
CAS nummer: 347-66-0