VWR®, Snijbestendige Handschoenen, PU-Coating
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5673EA 45.4 EUR
112-5673 112-5674 112-5675 112-5676 112-5677 112-5678
VWR®, Snijbestendige Handschoenen, PU-Coating
Handschoenen
Deze VWR®-handschoen met polyurethaancoating biedt algemene snijbescherming voor de meest uiteenlopende toepassingen.
  • ANSI A2 snijbescherming (niveau B)
  • UHMWPE/nylon/spandex-samenstelling
  • Polyurethaan (PU) coating op handpalm en vingertoppen
  • Grijze gebreide handschoen met grijze coating
Ideaal voor het hanteren van voorwerpen of gereedschappen met een risico op snijwonden, inclusief materiaalbehandeling, montage, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
Certificaten: Voldoet aan de vereisten voor ANSI A2-snijweerstand. EN 388:2016 (4X42B)
Gecertificeerd door OKEO-TEX die voldoet aan Standard 100, waarmee wordt verklaard dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie van deze producten.