VWR®, Snijbestendige Handschoenen, NBR-Coating
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5679EA 51.4 EUR
112-5679 112-5680 112-5681 112-5682 112-5683 112-5684
VWR®, Snijbestendige Handschoenen, NBR-Coating
Handschoenen
De VWR® snijbeschermingshandschoen met nitrilcoating biedt algemene snijbescherming voor de meest uiteenlopende toepassingen.
  • ANSI A2 snijbescherming (niveau B)
  • Samenstelling van een mengsel van HDPE/nylon/spandex
  • Nitril (NBR) coating op handpalm en vingertoppen
  • Grijze gebreide handschoen met donkergrijze coating
Ideaal voor het hanteren van voorwerpen of gereedschappen met een risico op snijwonden, inclusief materiaalbehandeling, montage, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
Certificaten: Voldoet aan de vereisten voor ANSI A2-snijweerstand. EN 388:2016 (4X42B).
Gecertificeerd door OKEO-TEX die voldoet aan Standard 100, waarmee wordt verklaard dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie van deze producten.