VWR® Maximale, Snijbestendige Handschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5691EA 74.4 EUR
112-5691 112-5692 112-5693 112-5694 112-5695 112-5696
VWR® Maximale, Snijbestendige Handschoenen
Handschoenen
Deze VWR®-handschoen met polyurethaancoating biedt superieure snijbescherming voor toepassingen met een hoog risico op snijwonden.
  • Samenstelling van nylon/spandex/polyestermengsel
  • Polyurethaan (PU) coating op handpalm en vingertoppen
  • Grijze gebreide handschoen met grijze coating
Ideaal voor het hanteren van voorwerpen of gereedschappen met een hoog risico op snijwonden, waaronder het hanteren van staal of glas, montage, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
Certificaten: Voldoet aan de eisen van EN 388:2016 (4X42E). Gecertificeerd door OKEO-TEX die voldoet aan Standard 100, waarmee wordt verklaard dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie van deze producten.