VWR®, Precision Grip-handschoenen, PU-coating
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5697EA 14.4 EUR
112-5697 112-5698 112-5699 112-5726 112-5727 112-5728
VWR®, Precision Grip-handschoenen, PU-coating
Handschoenen
VWR® handschoenen met precisiegrip en polyurethaancoating bieden fundamentele snijbescherming en bescherming tegen mechanische risico's.
  • ANSI A1 snijbescherming (niveau A)
  • Nylon-samenstelling
  • Polyurethaan (PU) coating op handpalm en vingertoppen
  • Zwarte gebreide handschoen met zwarte coating
Ideaal voor het hanteren van kleine onderdelen, of situaties waarbij behendigheid vereist is in een droge en/of vuile omgeving. Ook ideaal voor het hanteren, verzamelen en verpakken van pakketten.
Certificaten: Voldoet aan de vereisten voor ANSI A1-snijweerstand.More Product Information