VWR®, Precision Grip-handschoenen, NBR-coating
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5740EA 32.3 EUR
112-5740 112-5737 112-5735 112-5736 112-5739 112-5738
VWR®, Precision Grip-handschoenen, NBR-coating
Handschoenen
Deze VWR® handschoen met precisiegrip (met nitrilcoating) biedt basisbescherming tegen mechanische risico's.
  • Nylon-samenstelling
  • Nitril (NBR) coating op handpalm en vingertoppen
  • Blauwe gebreide handschoen met zwarte coating
Ideaal voor het hanteren van kleine onderdelen, of situaties waarbij behendigheid vereist is in een droge en/of vuile omgeving. Ook ideaal voor het hanteren, verzamelen en verpakken van pakketten.
Certificaten: Voldoet aan de eisen van EN 388:2016 (4131X). Gecertificeerd door OKEO-TEX die voldoet aan Standard 100, waarmee wordt verklaard dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie van deze producten.