Hibifolin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIDF1029-10MG BIDF1029-25MG
APOSBIDF1029-10MGEA 198 EUR
APOSBIDF1029-10MG APOSBIDF1029-25MG
Hibifolin
Hibifolin
Formule: C₂₁H₁₈O₁₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987619
CAS nummer: 55366-56-8