Carbenicillin disodium salt solution 100 mg/ml
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
APOSBIG1026-100MLEA 308 EUR
APOSBIG1026-100ML
Carbenicillin disodium salt solution 100 mg/ml
Carbenicillin disodium salt
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077683
CAS nummer: 4800-94-6