Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIMN2038-1G BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA 156 EUR
APOSBIMN2038-1G APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788199
CAS nummer: 34079-68-0