Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoroadenine Arabinosid, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, Fludarabine
BIMN2039-1G BIMN2039-250MG
APOSBIMN2039-1GEA 771 EUR
APOSBIMN2039-1G APOSBIMN2039-250MG
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132942
CAS nummer: 21679-14-1